About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
2803743
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
118-121 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
このcis-アミノインダノールとその鏡像体は、一連の強力なHIV-1プロテアーゼ阻害ペプチドの調製で使用されてきました。 また、ボランによるプロキラルケトンの触媒的不斉還元におけるキラル配位子として役立ってきました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440841-VAR:
440841-1G:
440841-BULK:
440841-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
S D Young et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(10), 1702-1709 (1992-05-15)
A systematic investigation was undertaken to determine the role of the P1' sidechain in a series of hydroxyethylene isostere based inhibitors of HIV-1 protease. Substitution and homologation of the benzyl P1' side chain of the Phe-Phe isostere based pseudo peptides
D'Aniello, F. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3762-3762 (1994)
Askin, D. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2771-2771 (1992)
Dorsey, B.D. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1851-1851 (1993)
Didier, E. et al.
Tetrahedron, 47, 4941-4941 (1991)
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)