About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]/D +23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
N[C@@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
LOPKSXMQWBYUOI-IUCAKERBSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663344-BULK:
663344-1G:
663344-5G:
663344-VAR:
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)