Merck
496073
Sigma-Aldrich
2,6-ビス[(4S)-4-フェニル-2-オキサゾリニル]ピリジン
98%
別名:
(S,S)-2,6-ビス(4,5-ジヒドロ-4-フェニル-2-オキサゾリル)ピリジン, (S,S)-2,6-ビス(4-フェニル-2-オキサゾリニル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H19N3O2
CAS番号:
分子量:
369.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
mp
171-175 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m1/s1
InChI Key
HLHBIMJNCKZZQO-NHCUHLMSSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496073-500MG:
496073-VAR:
496073-BULK:
496073-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.