Merck
405000
Sigma-Aldrich
(−)-2,2′-イソプロピリデンビス[(4S)-4-フェニル-2-オキサゾリン]
97%
別名:
(S,S)-2,2′-イソプロピリデンビス(4-フェニル-2-オキサゾリン), (S,S)-2,2-ビス(4-フェニル-2-オキサゾリン-2-イル)プロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22N2O2
CAS番号:
分子量:
334.41
Beilstein:
4266906
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
bp
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C1=N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1
InChI Key
JTNVCJCSECAMLD-QZTJIDSGSA-N
アプリケーション
エナンチオ選択的触媒反応に用いるC2対称配位子です。さまざまな金属に強い親和性を示すオキサゾリン窒素を有するため、容易に二座配位錯体を形成します
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
405000-BULK:
405000-1G:
405000-VAR:
405000-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
資料
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands