Merck
407151
Sigma-Aldrich
2,6-ビス[(4S)-(−)-イソプロピル-2-オキサゾリン-2-イル]ピリジン
99%
別名:
(S,S)-2,2′-(2,6-ピリジンジイル)ビス(4-イソプロピル-2-オキサゾリン), (S,S)-2,6-ビス(4-イソプロピル-2-オキサゾリン-2-イル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23N3O2
CAS番号:
分子量:
301.38
Beilstein:
5824976
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]25/D −118°, c = 0.7 in methylene chloride
mp
155-157 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
InChI Key
CSGQGLBCAHGJDR-HUUCEWRRSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルケンをエポキシ化する新しい触媒系としての新規ルテニウム-ピリジン-カルボン酸錯体の合成において配位子として用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407151-1G:
407151-VAR:
407151-250MG:
407151-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nishiyama, H. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1863-1863 (1997)
資料
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
407151-250MG4061832623092
407151-1G4061826094945