アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
mp
171-175 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m0/s1
InChI Key
HLHBIMJNCKZZQO-SFTDATJTSA-N
アプリケーション
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine [Pybox] may be used as a chiral ligand in the copper-catalyzed enatioselective arylation of N-arylated tetrahydroisoquinolines (THIQs) with arylboronic acids in the presence of a photoredox catalyst.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496065-2G:
496065-500MG:
496065-VAR:
496065-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper-catalyzed asymmetric sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinoline mediated by a visible light photoredox catalyst.
Querard P, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12(1), 2636-2643 (2016)