Merck
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-メチレンビス[(4S)-4-フェニル-2-オキサゾリン]
97%
別名:
(S,S)-2,2′-メチレンビス(4-フェニル-2-オキサゾリン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O2
CAS番号:
分子量:
306.36
Beilstein:
4202633
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
viscous liquid
光学活性
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
InChI Key
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エナンチオ選択的な触媒反応に用いるC2対称配位子です。さまざまな金属に強い親和性を示すオキサゾリン窒素を有するため、容易に二座配位型錯体を形成します
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416428-VAR:
416428-BULK:
416428-250MG:
416428-100MG:
416428-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
資料
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
416428-100MG
416428-1G4061838098085
416428-250MG4061838127389