Merck
754501
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
別名:
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
70-75 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754501-BULK:
754501-2G:
754501-500MG:
754501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)