Merck
405965
Sigma-Aldrich
2,2′-メチレンビス[(4S)-4-tert-ブチル-2-オキサゾリン]
99%
別名:
(S,S)-2,2′-メチレンビス(4-tert-ブチル-2-オキサゾリン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2O2
CAS番号:
分子量:
266.38
Beilstein:
4190673
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
InChI Key
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エナンチオ選択的な触媒反応に用いるC2対称配位子です。さまざまな金属に強い親和性を示すオキサゾリン窒素を有するため、容易に二座配位型錯体を形成します
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline] (BOX ligand) can be used as a C2 symmetric ligand for enantioselective asymmetric catalysis. It easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405965-100MG:
405965-500MG:
405965-VAR:
405965-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective oxidation of alkenes and alkynes catalyzed by copper complexes
Alvarez LX, et al.
Applied Catalysis A: General, 325(2), 303-308 (2007)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
資料
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
405965-100MG
405965-500MG4061832985794