Merck
496103
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S,5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
別名:
2,6-Bis[(4S,5S)-4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolyl]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23N3O2
CAS番号:
分子量:
397.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −132°, c = 1 in chloroform
mp
138-141 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](C)[C@@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m0/s1
InChI Key
WAQJMWVRZVOTCH-ZCVTWQBDSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3