Merck
673978
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl]pyridine
別名:
(3aS,3′aS,8aR,8′aR)-2,2′-(2,6-Pyridinediyl)bis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole, (3aS,8aR)-in-pybox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H19N3O2
CAS番号:
分子量:
393.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -375°, c = 1 in dichloromethane (typical)
mp
276-281 °C
官能基
ether
SMILES記法
C1[C@H]2OC(=N[C@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@@H]6[C@@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m1/s1
InChI Key
BZSJUFJXCHHRHW-LUKWVAJMSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に関わる反応物質です。
  • 分子内C-Hアミノ化触媒として用いる、キラルなルテニウム(II)-pybox錯体
  • インドールに対するピロールのエナンチオ選択的付加反応に用いる、ビス(オキサゾリニル_ピリジン-スカンジウム(III)トリフレート錯体
  • キラールなN,N,N-トリデント酸pybosおよびpyboxazine配位子
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
673978-BULK:
673978-1G:
673978-250MG:
673978-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)