650897
(4S,4'S)-(-)-2,2'-(3-ペンチリデン)ビス(4-イソプロピルオキサゾリン)
97%
別名:
(4S,4'S)-(-)-2,2'-(1-エチルプロピリデン)ビス(4,5-ジヒドロ-4-イソプロピルオキサゾール), [S-(R*,R*)]-(-)-2,2'-(1-エチルプロピリデン)ビス(4,5-ジヒドロ-4-イソプロピルオキサゾール)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
120 °C/0.001 mmHg (lit.)
密度
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCC(CC)(C1=N[C@H](CO1)C(C)C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-7-17(8-2,15-18-13(9-20-15)11(3)4)16-19-14(10-21-16)12(5)6/h11-14H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
PIJFQTUSLZLNOP-ZIAGYGMSSA-N
アプリケーション
- To prepare [11C]carboxylic acids, [11C]esters and [11C]amides using boronic acid esters and 11CO2.
- In one of the key synthetic steps for the total synthesis of tatanan A and 3-epi-tatanan A.
- To prepare copper(I) complex and used in a mass spectrometric method to study its chiral selectivity with different substrates.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
650897-500MG:
650897-BULK:
650897-VAR:
650897-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands