アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]25/D +8°, neat
屈折率
n20/D 1.4534 (lit.)
bp
119 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI Key
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340499-VAR:
340499-BULK:
340499-1G:
340499-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック