About This Item
化学式:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
213.28
Beilstein:
2806218
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol
mp
142-144 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
N[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m0/s1
InChI Key
GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Pd(II)によるキラルなタンデム型アルキル化反応やカルボニル化カップリング反応のキラル補助剤です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
331899-5G:
331899-VAR:
331899-BULK:
331899-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
J.J. Masters et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 4547-4547 (1993)
J.J. Masters et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5666-5666 (1991)
Michael L Berger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3456-3462 (2009-04-07)
We resolved 1,2-diphenylethylamine (DPEA) into its (S)- and (R)-enantiomer and used them as precursors for synthesis of (S)- and (R)-1-(1,2-diphenylethyl)piperidine, flexible homeomorphs of the NMDA channel blocker MK-801. We also describe the synthesis of the dicyclohexyl analogues of DPEA. These