Merck
407739
Sigma-Aldrich
L-tert-ロイシノール
98%, for peptide synthesis
別名:
(S)-2-アミノ-3,3-ジメチル-1-ブタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
Beilstein:
3600321
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
L-tert-ロイシノール, 98%
アッセイ
98%
光学活性
[α]26/D +37°, c = 1.5 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
30-34 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4,7H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChI Key
JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
さまざまな不斉反応に用いられる有用なアミノ酸です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407739-BULK:
407739-250MG:
407739-1G:
407739-5G:
407739-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebastian P Smidt et al.
Organic letters, 6(12), 2023-2026 (2004-06-05)
[reaction: see text] New Ir-SimplePHOX complexes Ir-6-Ir-9 catalyze the quantitative, highly enantioselective hydrogenation of a range of unfunctionalized and functionalized olefins. Synthesis, catalytic results, and X-ray crystal structures are presented here.
Tetrahedron, 60, 4459-4473 (2004)
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Heng Wang et al.
Chirality, 27(8), 523-531 (2015-04-25)
A novel pyridineoxazoline (PyOx) containing helical polymer, poly{(-)-(S)-4-tert-butyl-2-[5-(4-tert-butylphenyl)-3-vinylpyridin-2-yl]-oxazoline} (PA), was designed and synthesized to approach the effect of chain conformation on the catalytic property. Its complex with Cu(OTf)(2) , i.e., Cu(II)-PA, was employed to catalyze the homogeneous Diels-Alder (D-A) reaction
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
407739-250MG
407739-1G4061831988338
407739-5G4061838119704