Merck
269107
Sigma-Aldrich
L-tert-ロイシン
99%, for peptide synthesis
別名:
(S)-2-アミノ-3,3-ジメチル酪酸, L-α-tert-ブチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721824
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-tert-ロイシン, 99%
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
光学活性
[α]20/D −9.5°, c = 3 in H2O
光学純度
ee: 99% (GLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
InChI Key
NPDBDJFLKKQMCM-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-tert-ロイシンは、キラル三座シッフ塩基配位子を合成するための前駆体として使用されるアミノ酸です。
アプリケーション
L-tert-ロイシンは以下の用途で使用できます:
  • キラルなホスフィノオキサゾリン配位子である(S)-tert-ブチルPHOXの合成における重要な前駆体として。
  • アシル化による二級アルコールの動態学的分離を触媒することができるキラルな銅(II)ポリマーの合成に。
  • 6-アルキル/アシルフェナントリジンを合成するための金属フリータンデムラジカル環化反応。
  • 様々なアルデヒドとの酢酸アルドール反応で高レベルのジアステレオ選択をもたらすtert-ロイシン由来のN-アセチルチアゾリジンチオン補助剤の調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
269107-25G:
269107-BULK:
269107-5G:
269107-VAR:
269107-1G:
269107-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Use of unprotected amino acids in metal-free tandem radical cyclization reactions: divergent synthesis of 6-alkyl/acyl phenanthridines.
Lu S C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(88), 55891-55896 (2017)
Highly Selective Asymmetric Acetate Aldol Reactions of an N-Acetyl Thiazolidinethione Reagent.
Zhang Y, et al.
Organic Letters, 6(1), 23-25 (2004)
Synthesis, structure and application of chiral copper (II) coordination polymers for asymmetric acylation.
Jammi S, et al.
Inorganic Chemistry, 47(12), 5093-5098 (2008)
Preparation of (S)?tert?Butyl PHOX: (Oxazole, 4?(1, 1?Dimethylethyl)?2?[2?(Diphenylphosphino) Phenyl]?4, 5?Dihydro?(4S)?).
Krout M R, et al.
Organic Syntheses, 86, 181-193 (2003)
Philippe Bisel et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(15), 2655-2665 (2008-07-18)
The unique reactivity pattern elicited by the crowded tert-butyl group is highlighted by summarising characteristic applications. Starting from the use of this simple hydrocarbon moiety in chemical transformations, via its relevance in Nature and its implication in biosynthetic and biodegradation