安全性情報
8.01678
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) ether
for synthesis
別名:
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether, ß,ß′-Dichloroethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
143.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-870-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.07 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
365 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
bp
177-178 °C/1013 hPa
mp
-51.9 °C
転移温度
flash point 55 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI Key
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体