Merck
95254
Sigma-Aldrich
Bis(2-bromoethyl) ether
technical, ≥95% (GC)
別名:
2-Bromoethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8Br2O
CAS番号:
分子量:
231.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
官能基
bromo
ether
SMILES記法
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI Key
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
95254-50ML-F:
95254-BULK-F:
95254-VAR-F:
95254-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)