蒸気密度
4.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI Key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B65586-5G:
B65586-BULK:
B65586-VAR:
B65586-100G:
B65586-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)