Merck
13282
Sigma-Aldrich
ベンジルクロロメチルエーテル
technical, ~60% (NMR)
別名:
塩化ベンジルオキシメチル, (クロロメトキシメチル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2Cl
CAS番号:
分子量:
156.61
Beilstein:
1364034
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
~60% (NMR)
フォーム
liquid
不純物
~10% formaldehyde dibenzylacetal
~25% benzyl chloride
屈折率
n20/D 1.527
bp
102 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCOCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
酸保護基。ベンゾイルオキシ基やヒドロキシメチル基を導入します
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Heart,forestomach, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13282-250ML:
13282-VAR:
13282-BULK:
13282-10ML:
13282-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D.S. Connor et al.
Organic Syntheses, 52, 16-16 (1972)
P.A. Zoretic et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2962-2962 (1975)