Merck
D213705
Sigma-Aldrich
ジフェニルシランジオール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2Si(OH)2
CAS番号:
分子量:
216.31
Beilstein:
2523445
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
SMILES記法
O[Si](O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12O2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI Key
OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフェニルシランジオール(DPSD)は、オルガノシロキサンベースのレジンの合成におけるシランベース前駆体として使用されるアルコキシシランです。
アプリケーション
DPSDは、熱耐性発光ダイオード(LED)封止の製造に潜在的に使用可能な直鎖状ビニルオリゴシロキサンレジンの合成における前駆体として使用できます。 メルカプトプロピル-フェニル-オリゴシロキサンおよびフェニル-ビニル-オリゴシロキサンは、チオレン誘導有機薄膜トランジスタとしてさらに使用できるDPSDを用いることによって合成されるでしょう。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D213705-BULK:
D213705-100G:
D213705-VAR:
D213705-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sol-gel synthesized linear oligosiloxane-based hybrid material for a thermally-resistant light emitting diode (LED) encapsulant.
Bae J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(23), 8871-8877 (2013)
Stereochemical basis of anticonvulsant drug action. Crystal and molecular structure of diphenylsilanediol.
Fawcett JK, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 55(20), 3631-3635 (1977)
Thiol-Ene Reaction Derived Sol-Gel Hybrid Dielectric Layer for Oragnic Thin Film Transistors.
Kim J, et al.
ECS Transactions, 50(4), 83-88 (2013)
High color rendering white light-emitting diodes based on a green silicate phosphor mixed with a red dye-bridged hybrid.
Kwak S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(32), 12371-12377 (2012)
Hyeon-Gyun Im et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(50), 56462-56469 (2020-12-02)
Metal nanowires (NWs) are promising transparent conducting electrode (TCE) materials because of their excellent optoelectrical performance, intrinsic mechanical flexibility, and large-scale processability. However, the surface roughness, thermal/chemical instability, and limited electrical conductivity associated with empty spaces between metal NWs are
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D213705-100G4061832884721
D213705-25G