Merck
104744
Sigma-Aldrich
トリメトキシフェニルシラン
97%
別名:
(トリメトキシシリル)ベンゼン, フェニルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
198.29
Beilstein:
2937896
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
密度
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメトキシフェニルシラン(TMPS)は、ゾルゲル加工処理において官能性単量体として使用される有機トリアルコキシシランです。
アプリケーション
TMPSは、化学蒸着(CVD)後のグラフェンの除去を促進するポリトリメトキシフェニルシラン(PTMS)の調製にも使用できます。分子的にインプリントされたゾルゲルは、局在性表面プラズモン共鳴(LSPR)の製造用にTMPSを使用して合成できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bladder
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
104744-50ML:
104744-VAR:
104744-250ML:
104744-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ti-POSS covalently immobilized onto mesoporous silica: A model for active sites in heterogeneous catalytic epoxidation
Carniato, F., Bisio, C., Sordelli, L., Gavrilova, E., & Guidotti, M.
Inorgorganica Chimica Acta, 380, 244-251 (2012)
Synthesis of hexa aza cages, SarAr-NCS and AmBaSar and a study of their metal complexation, conjugation to nanomaterials and proteins for application in radioimaging and therapy
Mume, Eskender, et al.
Dalton Transactions, 42(40), 14402-14410 (2013)
Xiaomei Yang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(12) (2019-06-20)
In this work, we reported the preparation and chemical analysis of novel polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)-based porous materials, which were prepared according to Friedel-Crafts chloromethylation by using aluminum chloride as the catalyst and dichloromethane as the solvent. Through controlling the
Capillary microextraction of volatiles device for enhanced BTEX vapors sampling based on a phenyl modified PDMS sol-gel adsorption phase
Gura S, et al.
Analytica Chimica Acta, 1014, 27-40 (2018)
Bio-inspired molecularly imprinted polymer-green emitting carbon dot composite for selective and sensitive detection of 3-nitrotyrosine as a biomarker
Jalili R and Amjadi M
Sensors and Actuators B, Chemical, 255, 1072-1078 (2018)