Merck
444065
Sigma-Aldrich
イソブチル(トリメトキシ)シラン
97%
別名:
Isobutyltrimethoxylsilane, Isobutyltrimethoxysilane, Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
178.30
Beilstein:
2233976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
不純物
<1% methyl alcohol
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CC(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-7(2)6-11(8-3,9-4)10-5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Isobutyl(trimethoxy)silane-modified substrates were used for the preparation of gold films by absorption and adsorption.{87} It may be used as silane precursors for the synthesis of xerogels.{88}
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
444065-25ML:
444065-VAR:
444065-BULK:
444065-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Functional Layer-By-Layer Design of Xerogel-Based First-Generation Amperometric Glucose Biosensors.
Poulos NG,e t al.
Langmuir, 31(4), 1547-1555 (2015)
Nonaqueous gold colloids. Investigations of deposition and film growth on organically modified substrates and trapping of molecular gold clusters with an alkyl amine.
Klabunde KJ, et al.
New. J. Chem., 22(11), 1275-1283 (1998)
Benjamin J Privett et al.
Biofouling, 26(8), 973-983 (2010-11-18)
This report details the efficacy of nitric oxide (NO)-releasing xerogel surfaces composed of N-(6-aminohexyl)aminopropyl trimethoxysilane (AHAP3) and isobutyltrimethoxysilane (BTMOS) against Candida albicans adhesion, viability, and biofilm formation. A parallel plate flow cell assay was used to examine the effect of