Merck
440574
Sigma-Aldrich
トリエトキシ(エチル)シラン
96%
別名:
エチルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5Si(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
192.33
Beilstein:
1362028
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
109.9 °F - closed cup
引火点(℃)
43.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440574-10ML:
440574-BULK:
440574-VAR:
440574-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Viktória Lilla Balázs et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(18) (2019-09-14)
Essential oils (EOs) are becoming increasingly popular in medical applications because of their antimicrobial effect. Direct bioautography (DB) combined with thin layer chromatography (TLC) is a screening method for the detection of antimicrobial compounds in plant extracts, for example, in
Barbara Vörös-Horváth et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(23) (2020-12-02)
Onychomycosis is a disease that affects many adults, whose treatment includes both oral and topical therapies with low cure rates. The topical therapy is less effective but causes fewer side effects. This is why the development of an effective, easy