Merck
440175
Sigma-Aldrich
トリメトキシメチルシラン
95%
別名:
MTMS, メチルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
136.22
Beilstein:
1736151
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
不純物
3% methyl alcohol
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
密度
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChI Key
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリメトキシメチルシラン(MTMS)は、以下を合成するための重要な前駆体の1つです。
  • キャピラリー液体クロマトグラフィー用の様々な骨格サイズのモノリシックシリカカラム。
  • イオン液体がシリカ由来のネットワーク内に閉じ込められているイオノゲル。
  • 酸塩基ゾルゲル重合によるモノリシックシリカエアロゲル。
  • 水から油を選択的に除去するための疎水性、柔軟性、および超軽量のシリル化ナノセルローススポンジ。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F
引火点(℃)
9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
440175-BULK:
440175-500ML:
440175-VAR:
440175-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methyltrimethoxysilane based monolithic silica aerogels via ambient pressure drying.
Bhagat S D, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1-3), 350-355 (2007)
Ultralightweight and flexible silylated nanocellulose sponges for the selective removal of oil from water.
Zhang Z, et al.
Chemistry of Materials, 26(8), 2659-2668 (2014)
Monolithic silica columns with various skeleton sizes and through-pore sizes for capillary liquid chromatography.
Motokawa M, et al.
Journal of Chromatography A, 961(1), 53-63 (2002)
Ionogels, new materials arising from the confinement of ionic liquids within silica-derived networks.
Neouze M A, et al.
Chemistry of Materials, 18(17), 3931-3936 (2006)
Mary E Robbins et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(20), 6068-6069 (2003-06-06)
The release of nitric oxide (NO) from polymers has proven to be highly effective at inhibiting platelet adhesion and thus enhancing the blood compatibility of medical implants. Micropatterning techniques were used to design surfaces that release NO while preserving the
資料
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis