Merck
40120
Sigma-Aldrich
ジエトキシジメチルシラン
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
ジメチルジエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2Si(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
148.28
Beilstein:
1736110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
APHA: ≤25
屈折率
n20/D 1.381 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40120-100ML:
40120-VAR:
40120-BULK:
40120-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei Zhang et al.
Journal of dentistry, 42(9), 1078-1095 (2014-06-17)
The present study reported a method for preparing a blend of antibacterial quaternary ammonium silanes and quaternary ammonium methacryloxy silane (QAMS) based on the sol-gel reaction between dimethyldiethoxy silane and two trialkoxysilanes, one with an antibacterial quaternary ammonium functionality and
M S Attia et al.
Analytica chimica acta, 835, 56-64 (2014-06-24)
A new method in which a nano optical sensor for diagnosis of different diseases of seminal vesicle and sexual gland was prepared. The working principle of the method depends on the determination of the fructose concentration in semen of different