アッセイ
≥94%
フォーム
liquid
不純物
1-3% methyl alcohol
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
密度
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
435651-1L:4548173229836
435651-VAR:
435651-BULK:
435651-500ML:4548173229829