Merck
440108
Sigma-Aldrich
トリクロロ(フェニル)シラン
≥97.0%
別名:
フェニルトリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SiCl3
CAS番号:
分子量:
211.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロ(フェニル)シランは脂肪族アルコールと反応し、ベンゼンとアルコキシフルオロおよびテトラアルコキシシランを生成できます。このシランの気相での加水分解縮合により、1,1,3,3-テトラクロロ-1,3-ジフェニルジシロキサンが生成します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
440108-100ML:4548173356877
440108-BULK:
440108-1L:4548173356884
440108-250ML:
440108-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Syntheses and structural analyses of 1, 3-diphenyldisiloxanes as a building block of silsesquioxanes.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 76(10), 1983-19887 (2003)
Qian Wu et al.
Journal of hazardous materials, 336, 222-231 (2017-05-12)
In this study, a novel strategy was developed to fabricate highly flame retardant polymer foam composite materials coated by synthesized silicone resin (SiR) polymer via a facile dip-coating processing. Applying the SiR polymer coating, the mechanical property and thermal stability
Cleavage of the C-Si bond in Trifluoro (phenyl) silane with Aliphatic Alcohols.
Russ. J. Gen. Chem., 75(12), 1927-1929 (2005)
Phillip C Chambers et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 1211-1219 (2018-05-17)
Nanostructures of 4-(chloromethyl)phenyltrichlorosilane (CMPS) were used as a foundation to attach and grow heterostructures of porphyrins and organosilanes. A protocol was developed with particle lithography using steps of immersion in organosilane solutions to selectively passivate the surface of Si(111) with
Henry Grau et al.
Journal of colloid and interface science, 547, 145-152 (2019-04-06)
Wicking and percolation of a liquid in porous media is, among other factors, strongly affected by wettability of the pores. Nitrocellulose (NC) fibrous matrix impregnated with nitroglycerin (NG) is a main component of propellant formulations. Over time, NG, being a