Merck
197734
Sigma-Aldrich
トリメチル(フェニル)シラン
99%
別名:
(トリメチルシリル)ベンゼン, フェニルトリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
150.29
Beilstein:
1855012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
197734-5G:
197734-100G:
197734-VAR:
197734-25G:
197734-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gregory J Anthony et al.
Medical physics, 46(2), 774-788 (2018-11-11)
In this study, the efficacy of transurethral prostate ablation in the presence of silica-shell ultrasound-triggered phase-shift emulsions (sUPEs) doped with MR contrast was evaluated. The influence of sUPEs on MR imaging assessment of the ablation zone was also investigated. sUPEs