Merck
226467
Sigma-Aldrich
トリメチル(フェニルチオ)シラン
97%
別名:
(フェニルチオ)トリメチルシラン, S-(トリメチルシリル)チオフェノール, フェニルトリメチルシリルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
182.36
Beilstein:
1905944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H14SSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
VJMQFIRIMMSSRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226467-BULK:
226467-5G:
226467-VAR:
226467-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)