Merck
455113
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-(トリメチルシリル)ベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
229.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
InChI Key
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455113-1G:
455113-BULK:
455113-5G:
455113-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
455113-1G
455113-5G4061837073595