アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B83355-VAR:
B83355-100G:
B83355-25G:
B83355-BULK:
B83355-1KG:
B83355-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
B83355-25G | 4061833442692 |
B83355-100G | 4061838352774 |