Merck
392855
Sigma-Aldrich
4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジルブロミド
97%
別名:
6-ニトロベラトリルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H2(OCH3)2CH2Br
CAS番号:
分子量:
276.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
131-133 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
COc1cc(CBr)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO4/c1-14-8-3-6(5-10)7(11(12)13)4-9(8)15-2/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI Key
UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル臭化物(DMNBB、1-(ブロモメチル)-4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンゼン)は4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル誘導体です。DMNBBの4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル(DMNB)基は、プロドラッグを開発するケージ化技術において感光性保護基として使用されます。6-ニトロベラトルアルデヒド を出発試薬として使用する1-(ブロモメチル)-4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンゼンの合成が報告されています。
アプリケーション
4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル臭化物(DMNB臭化物、6-ニトロベラトリル臭化物)は、ケージ化バニロイドを形成するN(4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル)バニリルアミンの合成で使用される適切な試薬です。この化合物以下の合成で使用することができます。
  • 4-(4',5'-ジメトキシ-2-ニトロベンジルオキシ)ベンズアルデヒド、DMNB-ケージ化アルデヒド
  • N-[4-[(4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジル)オキシ]-3-メトキシベンジル]アセトアミド
  • ピリドスタチン([C]-PDS)のケージ化誘導体
  • 光感受性ポリイミド樹脂(PI-DMNB)
  • ケージ化β-エクジソン
  • 4-tert-ブチルジメチルシリルオキシ-1-(2デオキシ-3,5-ジ-O-トルオイル-β-D- リボフラノシル)-2-(6-ニトロベラトリルチオ)-1H -ベンズイミダゾール、ホスホラミダイト含有4-ヒドロキシ-2-メルカプトベンズイミダゾール(SBNV)核酸塩基の合成の中間体
  • ジヒドロフルオレセインのアルキル化
  • 4-(4',5'-ジメトキシ-2'-ニトロベンジルオキシ)ベンズアルデヒド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
392855-BULK:
392855-VAR:
392855-1G:
392855-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surface functionalization of PEEK films using photochemical routes.
Henneuse-Boxus C, et al.
Eur. Polymer J., 37(1), 9-18 (2001)
Pierre Murat et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(76), 8453-8455 (2013-08-21)
The use of a caged G-quadruplex ligand allows for transcriptional control of quadruplex-containing genes using UV light as an external trigger. An important oncogene, SRC, involved in the initiation and proliferation of epithelial tumours is shown to be significantly downregulated
G Marriott et al.
Biochemistry, 35(10), 3170-3174 (1996-03-12)
An understanding of the molecular mechanism of muscle contraction will require a complete description of the kinetics of the myosin motor in vitro and in vivo. To this end chemical relaxation studies employing light-directed generation of ATP from caged ATP
Light-triggered strand exchange reaction using the change in the hydrogen bonding pattern of a nucleobase analogue.
Morihiro K, et al.
Chemical Science, 5(2), 744-750 (2014)
Synthesis and Characterizations of Positive-Working Photosensitive Polyimides Having 4, 5-Dimethoxy-o-Nitrobenzyl Side Group.
Ryu S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 29(9), 1689-1689 (2008)