Merck
308919
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フルオロアニソール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)OCH3
CAS番号:
分子量:
205.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
89 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI Key
JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-4-fluoroanisole was used in the synthesis of (5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
308919-BULK:
308919-5G:
308919-25G:
308919-100G:
308919-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catherine N Slattery et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 5955-5963 (2013-05-31)
An efficient synthetic approach leading to introduction of the hydroxymethyl group to an aryl moiety via combination of the Bouveault formylation and hydride reduction has been optimized using a rational, mechanistic-based approach. This approach enabled telescoping of the two steps