Merck
F4602
Sigma-Aldrich
4-フルオロアニソール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
126.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F4602-BULK:
F4602-25G:
F4602-VAR:
F4602-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)