Merck
337064
Sigma-Aldrich
(トリフルオロメトキシ)ベンゼン
99%
別名:
α,α,α-トリフルオロアニソール, フェニルトリフルオロメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCF3
CAS番号:
分子量:
162.11
Beilstein:
2043132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
41.3 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
phenoxy
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(Trifluoromethoxy)benzene is an aryl trifluoromethyl ether. (Trifluoromethoxy)benzene can be prepared from 4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene via hydrogenolysis. Conformation of (trifluoromethoxy)benzene in the gas phase has been studied by electron diffraction and spectroscopy supplemented with ab initio calculations.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
337064-25G:
337064-BULK:
337064-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trifluoromethoxy benzene in the gas phase studied by electron diffraction and spectroscopy supplemented with ab initio calculations.
Shishkov IF, et al.
Journal of Molecular Structure, 567, 339-360 (2001)
Chemistry in hydrogen fluoride. 7. A novel synthesis of aryl trifluoromethyl ethers.
Feiring AE.
The Journal of Organic Chemistry, 44(16), 2907-2910 (1979)