Merck
290912
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン
98%
別名:
α,α,α,α′,α′,α′-ヘキサフルオロ-p-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CF3)2
CAS番号:
分子量:
214.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
InChI Key
PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
液体1,4-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンの赤外吸収は LiF、NaClおよびKBrプリズムを使用して研究されています
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290912-VAR:
290912-1G:
290912-5G:
290912-25G:
290912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vibrational Spectra of Fluorinated Aromatics. VIII. 1, 4-Bis (trifluoromethyl) benzene.
Ferguson EE, et al.
J. Chem. Phys. , 21(10), 1731-1735 (1953)