Merck
326720
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロベンゼン
≥99.5%, NMR grade
別名:
1,2,3,4,5,6-Hexafluorobenzene, Perfluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6F6
CAS番号:
分子量:
186.05
Beilstein:
1683438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
80-82 °C (lit.)
mp
3.7-4.1 °C (lit.)
密度
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI Key
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサフルオロベンゼンは、腫瘍酸素化を示唆する高感度19F NMR指標であることが報告されました。ヘキサフルオロベンゼンの回転ラマンスペクトルは、励起源としてシングルモードアルゴンレーザーを使用して高分解能で研究されています。気相中のヘキサフルオロベンゼンはリチウムアマルガムと自発的に反応し、少量の超化学量論的なリチウムを含むフッ化リチウムと元素状ポリマー炭素との緊密な固体混合物を与えます。ヘキサフルオロベンゼンは、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、ピレン、およびトリフェニレンと一連の1:1錯体を形成します。
アプリケーション
ヘキサフルオロベンゼンは、19フルオリンNMR(核磁気共鳴)分光法で標準物質として使用でき、また13炭素および1H NMR分光法において溶媒として使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
326720-VAR:
326720-25G:
326720-5G:
326720-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Arene-perfluoroarene interactions in crystal engineering 8: structures of 1: 1 complexes of hexafluorobenzene with fused-ring polyaromatic hydrocarbons.
Collings JC, et al.
New. J. Chem., 26(12), 1740-1746 (2002)
NMR Spectra of partially oriented mono-and hexa-fluorobenzene
Gerritsen J and MacLean C
Rec. Trav. Chim., 91(12), 1393-1402 (1972)
R P Mason et al.
NMR in biomedicine, 9(3), 125-134 (1996-05-01)
We have surveyed the sensitivity of the spin lattice relaxation rates of the 19F resonances of several perfluorocarbons to changes in oxygen tension and temperature. Hexafluorobenzene was found to exhibit exceptional sensitivity to changes in oxygen tension, and we have
Absolute temperature dependence of chemical shifts of lock solvents. Tetramethylsilane, hexafluorobenzene, and 1, 4-dibromotetrafluorobenzene
Jameson AK and Jameson CJ
Journal of the American Chemical Society, 95(26), 8559-8561 (1973)
Solvent shift induced by hexafluorobenzene in NMR spectra
Nikki K and Nakagawa N
Chemistry Letters (Jpn), 3(7), 699-700 (1974)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
326720-5G4061837072581
326720-25G4061826716403