アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116-116.3 °C (lit.)
密度
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14/h1-4H
InChI Key
SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-bis(トリフルオロメチル)ベンゼンのリチウム化反応が研究されました。 1,3-bis(トリフルオロメチル)ベンゼンは、位置選択的メタル化を受け、2位でカルボキシル化されて2,6-bis(トリフルオロメチル)安息香酸が生成されます。
アプリケーション
- フッ素化芳香族溶媒中の 9,10-ジフェニルアントラセン、ルブレン、アントラセンの電気化学発光:この研究では、1,3-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンなどのフッ素化溶媒中のさまざまな芳香族化合物の電気化学発光(ECL)特性を調査しています。この研究では、これらのフッ素化環境における ECL の効率性と安定性が強調されており、これは高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)やその他の分析技術への応用において非常に重要となります(Vinyard et al., 2008)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
251186-25G:
251186-VAR:
251186-BULK:
251186-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A site selective functionalisation of 1, 3-bis (trifluoromethyl) benzene.
Dmowski W and Piasecka-Maciejewska K.
Tetrahedron, 54(24), 6781-6792 (1998)
The Metalation of 1, 3-Bis (trifluoromethyl) benzene by n butyllithium.
Aeberli P and Houlihan WJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 67(3), 321-325 (1974)