Merck
722472
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-(ジフルオロメチル)ベンゼン
97%
別名:
4-ブロモ-α,α-ジフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrF2
CAS番号:
分子量:
207.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.514
密度
1.604 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
InChI Key
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.0 °F
引火点(℃)
87.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
722472-1G:
722472-VAR:
722472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)