Merck
729949
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrF2
CAS番号:
分子量:
221.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.503
密度
1.495 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F
引火点(℃)
82.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
729949-1G:
729949-BULK:
729949-VAR:
試験成績書(COA)