Merck
737240
Sigma-Aldrich
(1-ブロモ-2,2,2-トリフルオロエチル)ベンゼン
95%
別名:
(1-ブロモトリフルオロエチル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrF3
CAS番号:
分子量:
239.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.487
密度
1.555 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
phenyl
SMILES記法
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
164.0 °F
引火点(℃)
73.33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
737240-VAR:
737240-BULK:
737240-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)