Merck
779946
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-phenylbutane
≥95.0% (GC)
別名:
(4-Bromobutyl)benzene, 4-Phenylbutyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13Br
CAS番号:
分子量:
213.11
Beilstein:
2042124
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
フォーム
liquid
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI Key
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
779946-BULK:
779946-VAR:
779946-10G:
779946-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)