Merck
696137
Sigma-Aldrich
1-(3-ブロモプロピル)-4-メトキシベンゼン
97%
別名:
3-(4-メトキシフェニル)プロピル ブロミド, 4-(3-ブロモプロピル)アニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13BrO
CAS番号:
分子量:
229.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548
bp
104-106 °C/0.2 mmHg
密度
1.311 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
696137-BULK:
696137-1G:
696137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)