Merck
517690
Sigma-Aldrich
1-ヨード-3-フェニルプロパン
97%
別名:
3-ヨードプロピルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)3I
CAS番号:
分子量:
246.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5820 (lit.)
密度
1.530 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
phenyl
SMILES記法
ICCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI Key
RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517690-VAR:
517690-BULK:
517690-5G:4548173989174
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thorsten Wilhelm et al.
Organic letters, 7(18), 4053-4056 (2005-08-27)
A new three-component, palladium-catalyzed domino reaction which gives access to meta-substituted arenes using aryl iodides and primary alkyl halides is reported. Various functional groups are tolerated on both the aryl iodide and alkyl halide. In addition, isotopic labeling studies provide
Y Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(25), 4840-4849 (2000-12-22)
A series of analogues related to 1-[2-(diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine (2) and 1-¿2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl¿-4-(3-phenylpropyl)piperazine (3) (GBR 12935 and GBR 12909, respectively), in which the piperazine moiety was replaced by bridged piperazines for structural rigidity, has been designed, synthesized, and evaluated for their ability to
Synthesis of Aliphatic [carbonyl-11C] Esters Using [11C] Carbon Monoxide.
Itsenko O, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 17, 3830-3834 (2005)