Merck
P52407
Sigma-Aldrich
プロピルベンゼン
98%
別名:
イソクメン, 1-フェニルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
120.19
Beilstein:
1903006
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.14 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
6 %
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI Key
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • プロピルベンゼンは、燃焼研究に使用されるジェットAケロシン燃料の成分です。
  • 有機合成では、溶媒として、および4-フェニルブチルアルデヒドやエチルフェニルケトンなどの中間体を合成するための前駆物質としても使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P52407-BULK:
P52407-25ML:
P52407-500ML:
P52407-VAR:
P52407-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Relationship between the Thermally Induced Reorientations of Aromatic Solvate Molecules in Cu (hfac) 2?Nitroxide Breathing Crystals and the Character of the Magnetic Anomaly.
Romanenko G V, et al.
Inorganic Chemistry, 50(14), 6597-6609 (2011)
Thermal, Catalytic Conversion of Alkanes to Linear Aldehydes and Linear Amines.
Tang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(11), 4157-4163 (2018)
Dielectric study of concentration fluctuation in solutions of polystyrene.
Yoshizaki K, et al.
Macromolecules, 36(7), 2349-2354 (2003)
A high pressure shock tube study of n-propylbenzene oxidation and its comparison with n-butylbenzene.
Darcy D, et al.
Combustion and Flame, 159(7), 2219-2232 (2012)
Crystal structure of meso?substituted pyrazolyl porphyrin complexes and their highly active catalyst for oxidation of alkylbenzenes.
Yao Y, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 32(3), e4184-e4184 (2018)