Merck
C87657
Sigma-Aldrich
クメン
98%
別名:
(1-メチルエチル)ベンゼン, 2-フェニルプロパン, NSC 8776, イソプロピルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
120.19
Beilstein:
1236613
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
797 °F
expl. lim.
6.5 %
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
クメン(イソプロピルベンゼン)は、次の合成に使用できます。
  • ゼオライト触媒による不均化反応を介するジイソプロピルベンゼンの合成。
  • 多くの有機ファインケミカルの主要な前駆物質であるクメンヒドロペルオキシドの合成。
  • 硝酸/MoO3/SiO2を触媒とする4-ニトロクメンの合成。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C87657-BULK:
C87657-4L:4548174012604
C87657-1L:4548174012598
C87657-VAR:
C87657-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regioselective nitration of cumene to 4-nitro cumene using nitric acid over solid acid catalyst
Mathew SM, et al.
Catalysis Communications, 7(6), 394-398 (2006)
Cumene disproportionation over micro/mesoporous catalysts obtained by recrystallization of mordenite
Ordomsky VV, et al.
J. Catal., 295, 207-216 (2012)
Kinetics of acid-catalyzed cleavage of cumene hydroperoxide
Levin ME, et al.
Journal of Hazardous Materials, 130(1-2), 88-106 (2006)
Alberto Thalison Silveira et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 48, 191-196 (2016-11-07)
In the present study, we investigated the influence of diazepam (DZP) on the excretion of TOL by examining their urinary metabolites, hippuric acid (HA) and ortho-cresol (o-C). Male Wistar rats were exposed to TOL (20ppm) in a nose-only exposure chamber
Aneta Baj et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-11-30)
Vitamin E is the most active natural lipophilic antioxidant with a broad spectrum of biological activity. α-Tocopherol (α-T), the main representative of the vitamin E family, is a strong inhibitor of lipid peroxidation as a chain-breaking antioxidant. Antioxidant and antiradical
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
C87657-1L4061833522752
C87657-4L4061833522769