Merck
03079
Supelco
エチルベンゼン
analytical standard
別名:
NSC 406903, フェニルエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C2H5
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39011201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
810 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチルベンゼンは芳香族炭化水素で、スチレンの製造によく使用されます。コールタールや石油に自然に見られ、インクや殺虫剤、塗料などの製品にも含まれます。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • オフィスや廊下、検査室からガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)用に採取した室内空気試料に含まれる揮発性有機化合物のサンプル処理のためのマルチベッド型ニードルトラップ装置の構築
  • ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)用に空気試料からベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン異性体をサンプリングするためのCarbotrap B吸着剤充填ニードルトラップ装置の開発
  • ヘッドスペース固相マイクロ抽出/ガスクロマトグラフィー質量分析(HS-SPME-GC-MS)による、香料を含む詰め替え液283個、ニコチン詰め替えリキッド21個、電子タバコのカートリッジ12個からの14種類の揮発性有機化合物(VOC)の同時検出および定量
  • ZIF-8由来ナノポーラスカーボン(ZIF-8-NPC)を吸着剤とする動的ヘッドスペースニードルトラップ装置(D-HS-NTD) を用いて20個のペンのインクサンプルから抽出した11種類のVOCのGC-MS検出
  • ヘッドスペースまたは直接注入による固相マイクロ抽出(SPME)後のガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)による、大腸癌患者の外科切除した大腸組織サンプルに含まれる7種類の揮発性有機化合物の測定
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
hearing organs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03079-5ML:4548173913698
03079-10ML:4548173913681
03079-BULK:
03079-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eva Aguilera-Herrador et al.
Journal of chromatography. A, 1201(1), 106-111 (2008-07-01)
The direct coupling between ionic liquid-based single-drop microextraction and gas chromatography/mass spectrometry is proposed for the rapid and simple determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes isomers (BTEX) in water samples. The extraction procedure exploits not only the high affinity
Determination of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes in urine by purge and trap gas chromatography
Brcic I and Skender L
Journal of Separation Science, 26(14), 1225-1229 (2003)
Equilibrium in-fibre standardisation technique for solid-phase microextraction.
Wang Y
Journal of Chromatography A, 1072(1), 13-17 (2005)
W Tang et al.
Toxicology, 144(1-3), 39-50 (2000-04-27)
In the present studies, human exposure to styrene and to ethylbenzene (EB) is assessed on the basis of literature data. Total styrene and total EB exposure result from inhalation and from food intake. Styrene and EB inhaled represent the greatest
Carla G A da Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1260, 81-87 (2012-09-12)
Endcapped stationary phases were prepared after thermal immobilization of poly(methyloctadecylsiloxane) (PMODS) onto zirconized and titanized silica supports. These new stationary phases have lower densities of residual hydroxyl groups, according to infrared spectroscopy and 29Si CP-MAS NMR and as shown by
プロトコル
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60 - The cresol (methylphenol) isomers are also precursors to many chemicals. This chromatogram of a mix of aromatic and methylphenol compounds was generated using an SLB-IL60 ionic liquid column. Its interaction mechanisms allow the separation of all three xylene isomers, and all three cresol isomers.
すべて表示