Merck
296333
Sigma-Aldrich
p-キシレン
anhydrous, ≥99%
別名:
1,4-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901563
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
984 °F
expl. lim.
7 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.2 g/L
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-キシレンは、主に5,6-テレフタル酸合成の原料としてポリエステル産業に用いられる、キシレンの異性体です。
アプリケーション
p-キシレンは、無水塩化スズ存在下でのエチルオキソマロン酸との反応によるエチル2,5-ジメチルフェニルヒドロキシマロン酸の合成に使用することができます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296333-1L:4548173131696
296333-VAR:
296333-10L:4548173131689
296333-BULK:
296333-900ML:
296333-6X1L:4548173254081
296333-2L:4548173131702
296333-100ML:4548173131672
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
m-キシレン analytical standard
Supelco
95670
m-キシレン
o-キシレン analytical standard
Supelco
95660
o-キシレン
2,5-dimethylmandelic acid
Riebsomer JL and Irvine J
Organic Syntheses, 25, 33-33 (1945)
Joshua B Marlow et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(46), 25649-25657 (2019-11-15)
The effects of adding silica nanoparticles of varying size and surface chemistry to a liquid crystal system were analysed using small-angle scattering and polarising light microscopy, with varying temperature and applied shear. It was found that nanoparticles aggregate at domain
Joshua B Marlow et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(24), 16592-16603 (2018-06-07)
Lamellar liquid crystals comprising oil, water and surfactant(s) were formulated and analysed in order to examine how these materials responded to the inclusion of inorganic nanoparticles, in terms of their structural and rheological characteristics. Lamellar phases were formed from mixtures
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)