Merck
95680
Supelco
p-キシレン
analytical standard
別名:
1,4-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901563
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
984 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-キシレンは、揮発性有機化合物クラスに属する環境汚染物質です。接着剤、脱脂剤、木材や燃料の燃焼産物、工業用塗料、エアロゾルなど、さまざまな発生源から排出されます。
p-キシレンは芳香のある液体であり、キシレンの異性体です。 ゼオライト触媒を用いる2,5-ジメチルフランとエチレンとのDiels-Alder反応により生成されます。
p-キシレンは芳香のある液体であり、キシレンの異性体です。 ゼオライト触媒を用いる2,5-ジメチルフランとエチレンとのDiels-Alder反応により生成されます。
アプリケーション
p-キシレンは、職業環境サンプルおよび水性サンプル中の分析物をさまざまな検出モードのガスクロマトグラフィー法で定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95680-BULK:
95680-50ML:4548173183992
95680-VAR:
95680-10ML:4548173183985
95680-5ML:4548173184005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
m-キシレン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1313
m-キシレン
ベンゼン analytical standard
Supelco
12540
ベンゼン
トルエン analytical standard
Supelco
89680
トルエン
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2017)
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2017)
Production of p?Xylene from Biomass by Catalytic Fast Pyrolysis Using ZSM?5 Catalysts with Reduced Pore Openings
Cheng T-Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51, 11097-11100 (2012)
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
プロトコル
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60 - The cresol (methylphenol) isomers are also precursors to many chemicals. This chromatogram of a mix of aromatic and methylphenol compounds was generated using an SLB-IL60 ionic liquid column. Its interaction mechanisms allow the separation of all three xylene isomers, and all three cresol isomers.
すべて表示